Learn More
QuickFit™ Mehrfach-Glasverbindungsadapter mit zwei Hälsen
Stellen Sie eine auslaufsichere Verbindung zwischen zwei Geräten her. Der QuickFit™ Adapter für mehrere Glasverbindungen mit zwei Hälsen hat einen Hals, der vollständig vertikal ist, und der andere ist abgewinkelt.
Marke:  Quickfit MA2/3
55.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12061603
  • 58.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit zwei Hälsen:
    • Einer vertikal
    • Einer abgewinkelt bei 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Borosilikatglas
Mehrfach-Halsadapter
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
QuickFit™ Mehrfach-Glasverbindungsadapter mit zwei Hälsen > Zwei Hälse; zwei vertikale und eine45 Grad; Buchsengröße: 19/26; Konusgröße: 19/26