Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 2.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 69553
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587800
  • 1102.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 2 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von > 2 kDa in Volumina von 10 bis 100 μl. Diese Vorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminationen mit geringem Molekulargewicht, Pufferaustausch, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 2K MWCO:
Flexibles Format – ermöglicht dem Anwender die Dialyse einer einzelnen Probe (eines Röhrchens) oder mehrerer Proben (25er-Array)
Ausgezeichnete Probenrückgewinnungsraten – der schwach bindende Kunststoff und die kleine Membranoberfläche minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen
Einstufiges Protokoll – erfordert keine umständlichen Verfahren oder teuren Geräte
100 % dichtigkeitsgeprüft – das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können
Zeitersparnis – führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Sie werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Vorrichtungen zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gegeben werden. Mit den 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumhydrogencarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden.
Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Verhältnis von Membran zu Probenvolumen, Temperatur und Rührraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge
2,0 kDa
MINI Dialysis Device
Pufferaustausch, Protein
250 Vorrichtungen
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
MINI Dialysevorrichtung, 0,1 ml
0.1 mL
Bei Raumtemperatur lagern
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZD385624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number69553
ChargennummerYG375971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog Number69553
ChargennummerYA359725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog Number69553
ChargennummerXD338149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2022 Catalog Number69553
ChargennummerWI330545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2021 Catalog Number69553
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-05-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO > 0,1 ml-Vorrichtungen; 250 Vorrichtungen