Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
185.76 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Deckelmaterial | Polystyrol |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Material | RS-Glas |
Enthält | Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung |
Anzahl pro Packung | 16 |
Produktcode | Marke | Wells | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367704
|
Thermo Scientific™
154453 |
1 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
10316381
|
Thermo Scientific™
154453 |
1 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
16230661
|
Thermo Scientific™
154453 |
1 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System |
1700.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16240661
|
Thermo Scientific™
154461 |
2 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System |
301.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10030641
|
Thermo Scientific™
154461 |
2 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
11377704
|
Thermo Scientific™
154461 |
2 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
16250661
|
Thermo Scientific™
154526 |
4 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System |
338.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11387704
|
Thermo Scientific™
154526 |
4 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
10717931
|
Thermo Scientific™
154526 |
4 | RS-Glas | Kammerobjektträger-System | N/A | ||||||
16260661
|
Thermo Scientific™
154534 |
8 | RS-Glas | 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells |
347.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10234121
|
Thermo Scientific™
154534 |
8 | RS-Glas | 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells | N/A | ||||||
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
Merkmale:- Die Objektträgeroberfläche wird speziell mit einer einzigartigen RS-Spülung behandelt, um ein konsistentes Zellwachstum zu gewährleisten.
- Der Polystyrol-Deckel mit Laschen ermöglicht einen Gasaustausch bei minimaler Verdunstung.
- Das Demontagewerkzeug trennt Medienkammer und Glasobjektträger.
- Der Objektträger ist mit biokompatiblen, hydrophoben Kammerrand versehen.
- Der Objektträger verfügt über ein weißes, mattiertes Beschriftungsfeld.
Lieferumfang:
- Werkzeug zum Abnehmen der Kammer
Bestellinformationen:
- Im 96er- oder 16er-Pack erhältlich.
- Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
Spezifikation
Polystyrol | |
RS-Glas | |
16 | |
Steril |
Zellkultur | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung | |
74 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Nur für Forschungszwecke