Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154453
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11367704
Beschreibung
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
  • Steril und erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Kammer(n)
  • Mit passender Abdeckung, welche einen Gasaustausch erlaubt und dabei die Verdunstung minimiert
  • Demontagewerkzeug (enthalten) erleichtert die Trennung der Kammer vom Objektträger
  • Superfrost™ Schriftfeld erleichtert die Beschriftung
  • Nicht-fluoreszierender Objektträger, Glas mit abgerundeten Ecken
  • Biokompatibler Kleber
  • Objektträger mit inertem, hydrophobem Kammerrand
  • Behandelt für hervorragende Anheftung und Wachstum von Zellen
  • Demontagewerkzeug in jeder Packung
  • Nur für Forschungszwecke
Im Lieferumfang enthalten:
Demontagewerkzeug
Hinweis:
SuperFrost™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Polystyrol
Zellkultur
2.0 bis 4.5 ml
16
Steril
8.6 cm²
Kammerobjektträger-System
RS-Glas
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
74 x 25 mm
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System > 1-Well; Arbeitsvolumen: 2,0 bis 4,5 ml
Nur für Forschungszwecke