Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154534
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10234121
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
  • Steril und erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Kammer(n)
  • Mit passender Abdeckung, welche einen Gasaustausch erlaubt und dabei die Verdunstung minimiert
  • Demontagewerkzeug (enthalten) erleichtert die Trennung der Kammer vom Objektträger
  • Superfrost™ Schriftfeld erleichtert die Beschriftung
  • Nicht-fluoreszierender Objektträger, Glas mit abgerundeten Ecken
  • Biokompatibler Kleber
  • Objektträger mit inertem, hydrophobem Kammerrand
  • Behandelt für hervorragende Anheftung und Wachstum von Zellen
  • Demontagewerkzeug in jeder Packung
  • Nur für Forschungszwecke
Im Lieferumfang enthalten:
Demontagewerkzeug
Hinweis:
SuperFrost™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8
Polystyrol
Zellkultur
0.2 bis 0.5 ml
16
Steril
0,7 cm2
8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
RS-Glas
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen
74 x 25 mm
Durchsichtig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System > 8 Wells; Wachstumsfläche: 0,7 cm2; Arbeitsvolumen: 0,2 bis 0,5 ml
Nur für Forschungszwecke