Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154534
212.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16260661
  • 347.00 CHF / 16 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
  • Steril und erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Kammer(n)
  • Mit passender Abdeckung, welche einen Gasaustausch erlaubt und dabei die Verdunstung minimiert
  • Demontagewerkzeug (enthalten) erleichtert die Trennung der Kammer vom Objektträger
  • Superfrost™ Schriftfeld erleichtert die Beschriftung
  • Nicht-fluoreszierender Objektträger, Glas mit abgerundeten Ecken
  • Biokompatibler Kleber
  • Objektträger mit inertem, hydrophobem Kammerrand
  • Behandelt für hervorragende Anheftung und Wachstum von Zellen
  • Demontagewerkzeug in jeder Packung
  • Nur für Forschungszwecke
Im Lieferumfang enthalten:
Demontagewerkzeug
Hinweis:
SuperFrost™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8
Polystyrol
Zellkultur
0.2 bis 0.5 ml
16
Steril
0,7 cm2
8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
RS-Glas
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen
74 x 25 mm
Durchsichtig
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System > 8 Wells; Wachstumsfläche: 0,7 cm2; Arbeitsvolumen: 0,2 bis 0,5 ml
Nur für Forschungszwecke