Learn More
TCLP Pestizidzusatz ohne Chlordanisomere, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep TCLP-PNC
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Endrin | 72-20-8 | 2000μg/ml |
gamma-BHC | 58-89-9 | 2000μg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 2000μg/ml |
Heptachlorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 2000μg/ml |
Methoxychlor | 72-43-5 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Pesticide Spike without Chlordane Isomers | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
USEPA Methods 1311, 1312 | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Methanol |
Produkt nur für den Laborgebrauch