Learn More
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph Instruments 514-87000-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10779562
  • 260.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit S 35/20
  • Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Auffangkolben
Durchsichtiger Kunststoff
3000 mL
Glas
Rotationsverdampfer
35/20
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben > Fassungsvermögen: 3.000 ml; beschichtet