Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Züchten Sie Zellkulturen direkt auf dem Objektträger mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Immunfluoreszenz geeignet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 177453
212.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
263.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16230651
  • 283.00 CHF / 16 Stück
Verfügbar ab: 27-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kultivieren Sie Zellen direkt auf Mikroskopobjektträgern mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Einzelzell-Immunfluoreszenz geeignet sind.
SlideFlask Kammer (auf dem Foto mit schwarzer Kappe)
  • Bestehend aus einem gewebekulturbehandelten Polystyrol-Objektträger, an dem per Ultraschall eine Kolbenstruktur von 18 × 50 mm befestigt ist — für eine auslaufsichere Langzeit-Inkubation
  • Nach der Kultivierung lässt sich die obere Kolbenstruktur ganz leicht entfernen, sodass der Objektträger direkt für die mikroskopische Untersuchung genutzt werden kann
  • Nunclon Delta zertifiziert
  • Deckglas erhältlich (171862)
Flaskette-Kammer (im Bild mit weißer Kappe)
  • Glasobjektträger mit Silikondichtung und oberer Kolbenstruktur von 20 × 50 mm
  • Kann zum Ausschließen von Luft abgedichtet werden — nützlich für das Einbetten von Zellen in Harz für die Elektronenmikroskopie
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
10,0 cm2
Zellkultur
2,5 bis 5,0 ml
16
Durchsichtig
Flaskette Chamber, 1-Well
Glas
Mit weißer fester Kappe, nicht belüftet
Steril
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422137 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number177453
Chargennummer1423190 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/02/2025 Catalog Number177453
Chargennummer1416673 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number177453
Chargennummer1379268 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/02/2023 Catalog Number177453
Chargennummer1327534 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/08/2021 Catalog Number177453
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide > Flaskette Chamber, 1-Well
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.