Learn More
Fisher Chemical™ Permount™ Eindeckmedium
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
Marke: Fisher Chemical™ SP15-500
96.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Chemikalie wird von der OSHA Hazard Communic 2012 als gefährlich eingestuft. Standard (29 CFR 1910.1200).
Beschreibung
Für die Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern
- Niedrige Viskosität
- Ergibt eine dünnere Haftschicht für bessere optische Qualität
- Ein Brechungsindex, der dem des fixierten Proteins ähnelt, verhindert optische Störungen wie Diffraktions-Halos
- Geeignet zum Aufbringen von Deckeln auf Objektträgern mit dicken oder dünnen Proben
- Verzerrt nicht die Farben biologischer Farbstoffe
- Verliert nicht mit zunehmendem Alter an Festigkeit, Klebequalität oder Farbe
- Bewahrt die meisten biologischen Farbstoffe mit geringem oder keinem Verblassen, wenn Objektträger im Dunkeln gelagert werden
Spezifikation
Montage und Langzeitlagerung von Objektträgern | |
Eindeckmittel | |
500 ml |
16,9 oz. | |
Bernsteinfarbiges Glas |
Sicherheit und Handhabung
- Permount Mounting Media
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin