Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus Isolationssäule
Zur Verwendung bei der RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen, RT-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays. Macherey Nagel Bioanalysis NucleoSpin™ RNA Plus rendert Lysat-Klarin
Marke: Macherey-Nagel™ 740984.50
406.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- rDNase-Verdauung
- Typische RIN (RNA-Integritätsnummer) > 9
- Elutionsvolumen: 30–120 μl
- Vorbereitungszeit: 20min/6 Preps
- Bindungsvermögen 200 μg
Spezifikation
Lysepuffer | |
Elutionsvolumen: 30 bis 120 μl | |
RNA-Isolierung aus Zellen und Geweben | |
50 | |
Typische Ausbeute: HeLa-Zellen 5 x 106: 40 bis 60 μg; Mausleber 20 mg: 80 bis 100 μg; Mausniere 20 mg: 40 bis 70 μg; Mausmilz 5 mg: 30 – 60 μg |
Mini-Spin-Säule | |
< 1 x 107 kultivierte Zellen, < 109 Bakterienzellen, < 108 Hefezellen, < 30 mg Human-/Tiergewebe, <109 Bakterienzellen, <108 Hefezellen, <30 mg menschliches/tierisches Gewebe | |
NucleoSpin gDNA-Entfernungsssäule | |
RNA-Isolations-Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Kits, die nur für Forschungszwecke verwendet werden