Learn More
Invitrogen™ Platinum Wire for the XCell SureLock™ apparatus (12 inch x 2)
Für das XCell SureLock Mini-Blot-Modul
Marke: Invitrogen™ EI9022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
XCell SureLock™ Mini | |
XCell SureLock™ | |
1 Each |
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse | |
Mini | |
Platinumdraht | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum Wire for the XCell SureLock™ apparatus (12 inch x 2) > Patinumdraht