Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac™SCX-10 Ionenaustauschsäulen
Für die hochauflösende Trennung und Analyse monoklonaler Antikörpervarianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 088783
3755.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15530244
  • 3773.99 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad
  • Höchste Auflösung monoklonaler Antikörpervarianten
  • Unübertroffene Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
  • Hydrophobe Wechselwirkungen eliminiert
  • Hervorragend geeignet für Stabilitätstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bio-LC
3 Lots of Resin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac™SCX-10 Ionenaustauschsäulen > Länge: 250 mm; Innendurchmesser: 4 mm;3 Eine Charge Harz