Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10 bis 20 %, Tricin, 1,0 mm, Mini Protein Gele
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Marke: Invitrogen™ EC66252BOX
311.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schägger und von Jagow (Schägger und von Jagow, 1987) speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Merkmale von Novex Tricin-Proteingelen:
• Höhere Auflösung von Proteinen mit Molekülmassen von bis zu 2 kDa
• Verbesserte Kompatibilität mit direkter Sequenzierung von Proteinen nach der Übertragung auf PVDF
• Minimierte Proteinmodifikation durch den niedrigeren pH-Wert des Tricin-Puffersystems
Formulierung
Invitrogen Tricin-Gele werden mit hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien hergestellt: Tris-Basis, HCl, Acrylamid, Bis-Acrylamid, TEMED, APS und hochreines Wasser. Unsere Tricin-Gele bestehen aus einem 4 %-Stapelgel und enthalten kein SDS. Das Tricin-System erfordert SDS in der Probe und Elektrophoresepuffer für optimale Ergebnisse.
Wählen Sie das richtige Tricin-Gel für Ihre Proteintrennung
Invitrogen Tricin-Gele sind in drei Polyacrylamid-Konzentrationen von 10 %, 16 % und mit einem Gradienten von 10 bis 20 % verfügbar. Wählen Sie aus unseren vielen Well-Formaten aus, einschließlich 10-, 12- und 15-Well. Tricin-Gele sind speziell für die denaturierende Gel-Elektrophorese formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung empfehlen wir den Tricin-SDS-Probenpuffer (LC1676) und für die optimale Trennung verwenden Sie den Tricin-SDS-Laufpuffer (LC1675).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675), wenn Sie einen herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000) durchführen. Schneller halbtrockener Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter bzw. schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001).
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Tricin | |
Bis zu 20 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 bis 20% | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
5 bis 40 kDa | |
12-Well | |
Novex™ | |
Nasseis | |
8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
12121943 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC66252BOX |
12110746 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC66252BOX |
13010243 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC66252BOX |
12121244 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC66252BOX |
13011845 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC66252BOX |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Jetzt kaufen