Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10 bis 20 %, Tricin, 1,0 mm, Mini Protein Gele
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
422.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle |
---|---|
Gelanteil (%) | 10 bis 20% |
Gelgröße | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Geltyp | Tricin |
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12090106
|
Invitrogen™
EC6625BOX |
10-Well |
N/A
|
N/A | ||||||
12000116
|
Invitrogen™
EC66252BOX |
12-Well |
422.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12010116
|
Invitrogen™
EC66255BOX |
15-Well |
422.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Invitrogen Novex Tricin-Gele ermöglichen die Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schägger und von Jagow (Schägger und von Jagow, 1987) speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Merkmale von Novex Tricin-Proteingelen:
• Höhere Auflösung von Proteinen mit Molekülmassen von bis zu 2 kDa
• Verbesserte Kompatibilität mit direkter Sequenzierung von Proteinen nach der Übertragung auf PVDF
• Minimierte Proteinmodifikation durch den niedrigeren pH-Wert des Tricin-Puffersystems
Formulierung
Invitrogen Tricin-Gele werden mit hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien hergestellt: Tris-Basis, HCl, Acrylamid, Bis-Acrylamid, TEMED, APS und hochreines Wasser. Unsere Tricin-Gele bestehen aus einem 4 %-Stapelgel und enthalten kein SDS. Das Tricin-System erfordert SDS in der Probe und Elektrophoresepuffer für optimale Ergebnisse.
Wählen Sie das richtige Tricin-Gel für Ihre Proteintrennung
Invitrogen Tricin-Gele sind in drei Polyacrylamid-Konzentrationen von 10 %, 16 % und mit einem Gradienten von 10 bis 20 % verfügbar. Wählen Sie aus unseren vielen Well-Formaten aus, einschließlich 10-, 12- und 15-Well. Tricin-Gele sind speziell für die denaturierende Gel-Elektrophorese formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung empfehlen wir den Tricin-SDS-Probenpuffer (LC1676) und für die optimale Trennung verwenden Sie den Tricin-SDS-Laufpuffer (LC1675).
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675), wenn Sie einen herkömmlichen Nasstransfer mit dem XCell II Blot-Modul (EI9051) oder dem Mini Blot-Modul (B1000) durchführen. Schneller halbtrockener Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter bzw. schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001).
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Tricin | |
2,5 bis 200 kDa | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 bis 20% | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
Denaturierung | |
Novex™ | |
Nasseis | |
8 cm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Wochen