Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
BIOPHARMA
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
83.65 CHF - 810.00 CHF
Spezifikation
Typ Non Ratio Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Non-ratio-Geräte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nephelometrische Trübungsmessung
Genauigkeit ± 1 %
Zertifizierung/Konformität NIST- und US EPA-Zulassung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 21
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Trübung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Trübung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-10-100
100 ml 10 NTU
131.04 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788495
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-0.0-500
500 ml 0.0 NTU
120.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11718515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-100-100
100 ml 100 NTU
544.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11728515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-100-500
500 ml 100 NTU
421.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11738515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-200-100
100 ml 200 NTU
211.12 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11748515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-200-500
500 ml 200 NTU
421.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11758505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-20-100
100 ml 20 NTU
131.04 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-20-500
500 ml 20 NTU
238.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11713836
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-4000-500
500 ml 4000 NTU
407.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11703836
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-4000-100
100 ml 4000 NTU
810.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-40-100
100 ml 40 NTU
120.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-500-500
500 ml 500 NTU
402.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11708515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-50-500
500 ml 50 NTU
249.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-800-100
100 ml 800 NTU
219.44 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788515
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-800-500
500 ml 800 NTU
421.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11728505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-5-500
500 ml 5 NTU
120.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11748505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-10-500
500 ml 10 NTU
238.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11708505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-1-500
500 ml 1 NTU
174.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778495
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-0.0-100
100 ml 0.0 NTU
88.10 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11718505
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-5-100
100 ml 5 NTU
83.65 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11798495
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
CRS-1-100
100 ml 1 NTU
83.65 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
  • Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
  • Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
  • Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
  • Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
  • Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Spezifikation
Non Ratio Trübungsstandard
Nephelometrische Trübungsmessung
NIST- und US EPA-Zulassung
Non-ratio-Geräte
± 1 %
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Non Ratio Trübungsstandard