Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Marke: Reagecon CRS-500-500
Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
- Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
- Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
- Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
- Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
- Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Non Ratio Trübungsstandard | |
Nephelometrische Trübungsmessung | |
500 NTU | |
500 ml |
Non-ratio-Geräte | |
± 1 % | |
NIST- und US EPA-Zulassung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
CRS50025A1 | Analysenzertifikat | 16/03/2025 | CRS-500-500 |
CRS50024D1 | Analysenzertifikat | 01/12/2024 | CRS-500-500 |
CRS50023F1 | Analysenzertifikat | 09/01/2024 | CRS-500-500 |
CRS50022F1 | Analysenzertifikat | 14/02/2023 | CRS-500-500 |
CRS50020M1 | Analysenzertifikat | 28/08/2021 | CRS-500-500 |