Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
BIOPHARMA
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Marke:  Reagecon CRS-100-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718515
  • 544.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
  • Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
  • Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
  • Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
  • Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
  • Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Spezifikation
Non Ratio Trübungsstandard
Nephelometrische Trübungsmessung
100 NTU
100 ml
Non-ratio-Geräte
± 1 %
NIST- und US EPA-Zulassung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRS10024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2025 Catalog NumberCRS-100-100
ChargennummerCRS10024B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog NumberCRS-100-100
ChargennummerCRS10023C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberCRS-100-100
ChargennummerCRS10022D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2022 Catalog NumberCRS-100-100
ChargennummerCRS10021B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2021 Catalog NumberCRS-100-100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Non Ratio Trübungsstandard > Trübung: 100 NTU; Volumen: 100 ml