Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
BIOPHARMA
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Marke:  Reagecon CRS-200-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748515
  • 421.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
  • Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
  • Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
  • Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
  • Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
  • Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Spezifikation
Non Ratio Trübungsstandard
Nephelometrische Trübungsmessung
200 NTU
500 ml
Non-ratio-Geräte
± 1 %
NIST- und US EPA-Zulassung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Non Ratio Trübungsstandard > Trübung: 200 NTU; Volumen: 500 ml