Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
Verwenden Sie Trübungsstandards für präzise Messungen mit nephelometrischen Geräten. Non Ratio Trübungsstandards, Reagecon™ bestehen aus suspendierten Polymer-Mikrosphären, um die Probleme mit den Formazin-Standards zu beseitigen. Sie sind NIST-rückführbar, US EPA-zugelassen und für eine Genauigkeit von ±1 % zertifiziert.
Marke: Reagecon CRS-50-500
Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
- Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
- Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
- Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
- Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
- Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Spezifikation
Non Ratio Trübungsstandard | |
Nephelometrische Trübungsmessung | |
50 NTU | |
500 ml |
Non-ratio-Geräte | |
± 1 % | |
NIST- und US EPA-Zulassung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
CRS5024D1 | Analysenzertifikat | 25/05/2025 | CRS-50-500 |
CRS5023K1 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | CRS-50-500 |
CRS5022K1 | Analysenzertifikat | 03/10/2023 | CRS-50-500 |
CRS5022C1 | Analysenzertifikat | 27/04/2022 | CRS-50-500 |
CRS5021J1 | Analysenzertifikat | 26/01/2022 | CRS-50-500 |