Learn More
Invitrogen™ Nitric Oxide Assay Kit
Messen Sie die Zusammensetzung von Stickstoffmonoxid (NO) und die Gesamtwerte als separate Nitratwerte (NO3-) und Nitritwerte (NO2-) in Serum, Plasma, Urin, Speichel und anderen biologischen Flüssigkeiten.
Marke: Invitrogen™ EMSNO
Beschreibung
Messen Sie mit unserem Thermo Scientific Stickstoffmonoxid-Assay-Kit die Zusammensetzung von Stickstoffmonoxid (NO) und die Gesamtwerte als separate Nitratwerte (NO3-) und Nitritwerte (NO2-) in Urin, Speichel, Plasma, Serum und anderen biologischen Flüssigkeiten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Stickstoffmonoxid-Assay-Kit dient zur quantitativen Bestimmung von Nitrit (NO2-) und Nitrat (NO3-) in biologischen Flüssigkeiten. Das Kit verwendet das Enzym Nitratreduktase zur Umwandlung von Nitrat in Nitrit. Nitrit wird dann als farbiges Azofarbstoffprodukt der Griess-Reaktion erkannt, das sichtbares Licht bei 540 nm absorbiert. Die Wechselwirkung von Stickstoffmonoxid (NO) in einem System wird durch die Bestimmung sowohl der Nitrat-Konzentration als auch der Nitrit-Konzentration in der Probe gemessen. Die relativen Werte für Nitrit und Nitrat können erheblich variieren. Daher erfordert die genaueste Bestimmung der NO-Gesamtproduktion sowohl die Messung von Nitrat als auch die Messung von Nitrit.Ziel: Stickstoffmonoxid (NO) und relative Nitrit- (NO2-) und Nitratwerte (NO3-)
Format: Kolorimetrische Färbung (Azofarbstoff) für durchsichtige 96-Well-Platten
Messung: Absorption bei 540 nm (± 20 nm)
Assay-Bereich: 0 bis 100 μM
Empfindlichkeit: 0,222 μM Nitrit; 0,625 μM Nitrat
Genauigkeit: Abhängig von mehreren Faktoren (in der Regel Intra- und Inter-Assay-CV ≤ 5 %)
Probenarten: Urin, Speichel, Plasma, Serum und andere biologische Flüssigkeiten
Gesamte Assay-Zeit: 15 Minuten (Nitrit-Assay); 45 Minuten (Nitrat-Assay)
Probengröße: 50 μl
Lieferumfang:
Das komplette Kit enthält Griess-Reagenzien, Nitrit- und Nitratstandards, Nitratreduktase, NADH und Verdünnungsmittel.
Spezifikation
2 x 96 tests |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Nitric Oxide Assay Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen chloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
440952-001 | Analysenzertifikat | 17/04/2025 | |
425723-001 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | EMSNO |
411868-001 | Analysenzertifikat | 29/05/2024 | EMSNO |
410197-001 | Analysenzertifikat | 15/05/2024 | EMSNO |
399337-001 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | EMSNO |