Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C7025
788.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
735.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11570166
  • 1080.00 CHF / 1000 Mikrogramm
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Der Farbstoff wird gut beibehalten und ermöglicht so ein Tracking der zellulären Bewegungen über mehrere Generationen hinweg.
  • Die grünen Anregungs-/Emissionsspektren (Maxima bei 492/517 nm) sind optimal für das Multiplexing mit roten Fluoreszenzfarbstoffen und Proteinen.
  • Einfache Verwendung: Medium entfernen, Farbstoff hinzugeben, 30 Minuten inkubieren, Zellen anzeigen
  • Retention des Fluoreszenzsignals >72 Stunden (typischerweise drei bis sechs Generationen)
  • Geringe Zytotoxizität: Keine Auswirkungen auf Zellviabilität oder Proliferation
  • Konzipiert, um frei durch die Zellmembranen in die Zellen zu gelangen, wo er sich in nicht membrangängige Reaktionsprodukte verwandelt
  • Der Farbstoff wird an Tochterzellen übertragen, nicht jedoch an benachbarte Zellen in einer Population.
  • Stabil, ungiftig bei Arbeitskonzentrationen, guter Halt in Zellen und hell fluoreszierend bei physiologischem pH
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, Glutathion-Nachweis, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und Nachweis, Ionische Homöostase und -signalisierung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, zielbasierte ADME/Tox-Assays, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
492⁄517
Fluroescence microscopy, cells in suspension, adherent cells
Fluroescent probes
517
CellTracker™
Raumtemperatur
Farbstoff
464.86
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
CellTracker Green CMFDA
20 x 50 μg
CellTracker™ Green CMFDA Dye, 20 x 50 μg
Dry Powder
Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Andere Markierungen oder Farbstoffe
Cytoplasm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3112785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberC7025_LITL18 PROMO,C7025
Chargennummer2994050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberC7025_LITL18 PROMO,C7025
Chargennummer2901564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberC7025_LITL18 PROMO,C7025
Chargennummer2836714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberC7025_LITL18 PROMO,C7025
Chargennummer2775969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberC7025_LITL18 PROMO,C7025
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden > 20 x 50 ug