Learn More
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen
Wird für bakteriologische, mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet.
47.65 CHF - 49.56 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 3,54 bis 3,94 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 90 bis 100 mm |
Material | Chrom-Nickel-Draht |
Sterilität | Nicht steril |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15702175
|
Microspec™
S4 |
3μL |
47.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15712175
|
Microspec™
S5 |
5μL |
47.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15722175
|
Microspec™
S6 |
10 μl |
47.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15772165
|
Microspec™
S1 |
1 μl |
49.56 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15782165
|
Microspec™
S2 |
2μL |
47.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15792165
|
Microspec™
S3 |
4μL |
47.65 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Wird für bakteriologische und andere mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet
- Fest gewickelt
- Leicht zu wechseln
- Drahtösen
- Nichromdraht
Spezifikation
3,54 bis 3,94 in. | |
Chrom-Nickel-Draht | |
Nein | |
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen | |
Kunststofffläschchen |
90 bis 100 mm | |
Nicht steril | |
Silber | |
25 | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen