Learn More
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen
Wird für bakteriologische, mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet.
Marke:  Microspec™ S3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15792165
  • 47.65 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Wird für bakteriologische und andere mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet
  • Fest gewickelt
  • Leicht zu wechseln
  • Drahtösen
  • Nichromdraht
Spezifikation
Spezifikation
Nein
0,163 in.
3,54 bis 3,94 in.
Chrom-Nickel-Draht
Silber
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen
Kunststofffläschchen
4μL
4,15 mm
90 bis 100 mm
Nicht steril
Impfprodukte
25
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen > Volumen: 3 μ l