Learn More
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen
Wird für bakteriologische, mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet.
Marke:  Microspec™ S6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15722175
  • 47.65 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Wird für bakteriologische und andere mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet
  • Fest gewickelt
  • Leicht zu wechseln
  • Drahtösen
  • Nichromdraht
Spezifikation
Spezifikation
Nein
0,163 in.
3,54 bis 3,94 in.
Chrom-Nickel-Draht
Silber
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen
Kunststofffläschchen
10 μl
4,5 mm
90 bis 100 mm
Nicht steril
Impfprodukte
25
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen > Volumen: 6 μ l