Learn More
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen
Wird für bakteriologische, mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet.
Marke:  Microspec™ S1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15772165
  • 49.56 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Wird für bakteriologische und andere mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet
  • Fest gewickelt
  • Leicht zu wechseln
  • Drahtösen
  • Nichromdraht
Spezifikation
Spezifikation
Nein
0,06 in.
3,54 bis 3,94 in.
Chrom-Nickel-Draht
Silber
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen
Kunststofffläschchen
1 μl
1,52 mm
90 bis 100 mm
Nicht steril
Nichrome Drahtschlaufen
25
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen > Volumen:1 μl