Learn More
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen
Wird für bakteriologische, mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet.
Marke: Microspec™ S2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird für bakteriologische und andere mikrobiologische Anwendungen und Flammtests verwendet
- Fest gewickelt
- Leicht zu wechseln
- Drahtösen
- Nichromdraht
Spezifikation
Nein | |
0,163 in. | |
3,54 bis 3,94 in. | |
Chrom-Nickel-Draht | |
Silber | |
25 Drahtschleifen in einem Fläschchen | |
Kunststofffläschchen |
2μL | |
4,15 mm | |
90 bis 100 mm | |
Nicht steril | |
Impfprodukte | |
25 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Nichrome Drahtschlaufen > Volumen: 2 μ l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur