Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Mit einem Loch
Spezifikation
5 mm | |
46/55 IRHD | |
10/Packung | |
33mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung im Labor | |
38,5mm | |
Rot | |
38,5mm | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:33mm; oberer Durchmesser:38,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur