Learn More
Cole-Parmer™ Organisationssystem aus PVC
Organize loose items for easy reach and quick visual inventory with these Open Supply Bin Organizers.
Marke:  Cole-Parmer™ 63529-85
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787288
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sturdy, lightweight, and chemical-resistant PVC is easy to clean
  • Place individually or end-to-end along the bench
  • 4-Bin Supply
    • Measure 5.7 in. W
    • Top shelf is 8 in. D
    • Overall dimensions are 24 in. W x 12 in. H x 10.5 in. D
    • White
  • 5-Bin Supply
    • Two large bottom bins measure 5.5 in. W
    • Three middle bins are 3.7 in. W; top shelf is 6 in. D
    • Overall dimensions are 12 in. W x 16 in. H x 10.5 in. D
    • White
  • 10-Bin Supply
    • Four large bottom bins measure 5.7 in. W
    • Six middle bins are 3.8 in. W
    • Top shelf is 6 in. D
    • Overall dimensions are 24 in. W x 16 in. H x 10.75 in. D
    • White
  • 13-Bin Supply
    • Three large bottom bins measure 3.7 in. W
    • Four middle bins are 2.7 in. W
    • Six bins on top are 1.7 in. W
    • Overall dimensions are 12 in. W x 12 in. H x 7.5 in. D
    • White
Spezifikation
Spezifikation
Organizer
Blue
13
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Organisationssystem aus PVC > Open Supply Bin Organizers; Color: Blue; Dimensions (D x W x H): 190.5 x 304.8 x 304.8 mm