Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB031/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587602
  • 22.88 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
10/Packung
31mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
32mm
Rot
36mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:31mm; oberer Durchmesser:36mm