Learn More
Fisherbrand™ H-förmiger Ständer
Hergestellt aus Gusseisen und in Acrylblau lackiert zur Verwendung mit Rührern und mehr.
Marke:  Fisherbrand™ 3019
Artikelnummer. 11719327
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für vernickelte Stahlstäbe mit Durchmesser 18 mm und Länge 700 mm
  • Weitere Längen auf Anfrage erhältlich
  • Beinlänge von 270 mm, vordere Öffnung von 245 mm, Gewicht von 5.5 kg
  • Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden
Spezifikation
Spezifikation
210 mm
270 mm Gesamtlänge
H-Form
5,5 kg
Vordere Öffnung mit 245 mm
Ständer
Stahlstäbe 700 mm lang
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ H-förmiger Ständer > Länge:245mm