Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke:  Kautex™ 2000770532
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17878107
  • 450.00 CHF / 180 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 ml
Rund
LDPE
LDPE-Schraubverschluss
Nein
Weithalsflasche
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Verschluss
30,8mm
Je 1
128 mm
Schraubverschluss
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303 > Fassungsvermögen:Gehäuse 300mL