Learn More
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
Marke:  Labconco™ 7318700
2371.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15787807
  • 3160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
  • Acrylkammer mit 12,0 Zoll-Durchmesser, geeignet für alle FreeZone™ Gefriertrockner
  • Für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung
  • Platz für Produktböden (5 Einlegeböden) 7317200
  • Mit durchsichtigem Acryldeckel mit Dichtung, Vakuumablassventil und Durchlassventil für elektrische Kabel
  • Passt für Kondensatoren mit einem Durchmesser von 10,12 in. oder 14,0 in.
  • Öffnung mit 8 in.-Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
Spezifikation
Spezifikation
Drying Chamber
Klar
Tall
13.6 Zoll
20 lb.
5
Acrylic
FreeZone™ Gefriertrockner
24,6 in.
17 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner > Hoch; 24,6 in. H