Learn More
Thermo Scientific™ Amies-Agar Gel Mini-Spitze: Fester Applikatordraht
Vereinfachen Sie den Transport von Augen-, nasopharyngealen, männlichen urethralen und pädiatrischen Abstrichproben mit diesen Amies-Agar-Gel-Transport-Tupfern.
Marke:  Thermo Scientific™ TS0012A
Artikelnummer. 10260483
  • 785.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Vereinfachen Sie den Transport von Augen-, Nasopharyngeal- und männlichen Harnproben-Tupfern und pädiatrischen Probenahmen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel Mini-Spitzen: Fester Applikatordraht. Die schmale Abmessung von Abstrichtupfer und Spitze liefert ein praktischeres Gerät für diverse Probenahmen.
Stellen Sie die optimale Probenahme und -rückgewinnung mit Amies Agar Gel Mini-Spitzen sicher: Fester Applikatordraht.
  • Enthält Medien für die Erhaltung der Bakterienprobe beim Transport zum Labor.
  • Die Leistung jeder Produktcharge wird anhand einer Vielzahl aerober und anaerober Pathogene überprüft, um eine ausreichende Rückgewinnung sicherzustellen.
  • Chargennummer/Ablaufdatum und manipulationssichere Röhrchen gewährleisten vollständige Rückverfolgbarkeit und Sterilität
  • “ Die Ausführung als Venturi” Stundenglas verhindert den Zerfall der Gelsäule und eliminiert unerwünschte Lufteinschlüsse, Blasen und Brüche im Gel, die für anspruchsvolle Bakterien schädlich sein können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transporttupfer
50/Packung, 500/Karton
5 °bis 25 °C; nicht einfrieren
Minitip
Amies-Agar Gel Mini-Spitze: Fester Applikatordraht
Aluminiumdraht
Viskose
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Amies-Agar Gel Mini-Spitze: Fester Applikatordraht >