Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter
Hergestellt aus chemikalienbeständigem, lebensmitteltauglichem HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter sind ideal für den Transfer und die Probenahme von Pulvern.
Marke:  Sampling Systems™ 8111H-250S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30286535
  • 153.20 CHF / 14 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121765 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number8111H-250S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter > Sterile, 250 mm