Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Marke: Thermo Scientific™ 5976-0316
13.09 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
12.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
- Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
- Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
- Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
- Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
6 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
16mm Tubes | |
24.9cm | |
12,7 cm | |
6.7cm | |
16 mm |
Reagenzglasgestell Unwire™ Blau PP 16 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (16 mm) | |
72 | |
3 Stufen | |
24,9 x 12,7 x 6,7 cm (9,75 x 5 x 2,75 in.) | |
9.75 Zoll | |
5 in. | |
2,75 in. | |
16 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1430626 | Konformitätsbescheinigung | 10/06/2025 | 5976-0316 |
1426379 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2025 | 5976-0316 |
1422808 | Konformitätsbescheinigung | 05/04/2025 | 5976-0316 |
1424551 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 5976-0316 |
1421647 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 5976-0316 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.