Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5976-0516
16.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10238830
  • 17.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
  • Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
  • Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
  • Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
  • Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
6 x 12
Rot
Polypropylen
Rechteckig
16 mm-Röhrchen
24.9 cm
12.7 cm
6.7 cm
16 mm
Unwire Röhrchengestell
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (16 mm)
72
3 Stufen
24.9 x 12.7 x 6.7 cm
9.75 Zoll
5 in.
2,75 in.
16 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1308425 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5976-0516
Chargennummer1299539 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5976-0516
Chargennummer1320921 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5976-0516
Chargennummer1312713 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5976-0516
Chargennummer1282725 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5976-0516
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen > Für 16 mm-Röhrchen; 9,2 L x 5 W x 2,6 in. H (24,9 x 12,7 x 6,7 cm); rot
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.