Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Marke: Thermo Scientific™ 5976-0313
16.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
- Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
- Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
- Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
- Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
6 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
13 mm-Röhrchen | |
20 cm | |
10.2 cm | |
5.7 cm | |
13 mm |
Unwire Röhrchengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
72 | |
3 Stufen | |
20 x 10.2 x 5.7 cm | |
7.75 in. | |
4 in. | |
2,25 in. | |
13 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423848 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 5976-0313 |
1418844 | Konformitätsbescheinigung | 22/12/2024 | 5976-0313 |
1337287 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5976-0313 |
1303220 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5976-0313 |
1309556 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5976-0313 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
11Minuten
14Sekunden
54
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.