Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke: Thermo Scientific™ 4112-1000
51.69 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
51.69 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit flachem Boden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
Merkmale:- Steril und für den einmaligen Gebrauch: Geringeres Kontaminationsrisiko
- Fällt beim Autoklavieren in sich zusammen: Weniger Sondermüll
- Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
Spezifikation
32 oz. | |
PETG | |
1 | |
Keine | |
Ja | |
Enghals | |
Flach | |
45 – 430 mm |
1000 ml | |
6 | |
Erlenmeyer | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Steril | |
Fest, nicht belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1296743 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4112-1000 |
1362800 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4112-1000 |
1277447 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4112-1000 |
1300617 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4112-1000 |
1328575 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4112-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.