Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 431146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10537041
  • 509.26 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Die flache Kappe bietet eine geschlossene, flüssigkeitsdichte Dichtung
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33,8 oz.
Polypropylen
4,3 cm
Polycarbonat
50 ml
25/Karton
Ja
Steril
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
1 l
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit, Breit
Flach
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer21324002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number431146
Chargennummer04124001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number431146
Chargennummer24622006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/08/2024 Catalog Number431146
Chargennummer27422007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/08/2024 Catalog Number431146
Chargennummer24522005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number431146
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Glatt; flach; 1 l
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.