Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
73.85 CHF - 826.00 CHF
Spezifikation
Material | PETG |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Form | Erlenmeyer |
Oberflächenbeschichtung | Keine |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10266432
|
Thermo Scientific™
4115-0125 |
125 ml | 38 – 430 mm | Belüftet |
826.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10592033
|
Thermo Scientific™
4115-0250 |
250 ml | 38 – 430 mm | Belüftet |
453.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10686673
|
Thermo Scientific™
4115-0500 |
500 ml | 45 - 430 mm | Belüftet |
248.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10357302
|
Thermo Scientific™
4115-1000 |
1000 ml | 45 – 430 mm | Belüftet |
140.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10473582
|
Thermo Scientific™
4115-2000 |
2000 ml | 45 – 430 mm | Belüftet |
126.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10156192
|
Thermo Scientific™
4115-2800 |
2800 ml | 70 mm | Belüftet |
231.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10465622
|
Thermo Scientific™
4112-0125 |
125 ml | 38 – 430 mm | Fest, nicht belüftet |
194.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10292032
|
Thermo Scientific™
4112-0250 |
250 ml | 38 – 430 mm | Fest, nicht belüftet |
159.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10179661
|
Thermo Scientific™
4112-0500 |
500 ml | 45 – 430 mm | Fest, nicht belüftet |
130.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10475622
|
Thermo Scientific™
4112-1000 |
1000 ml | 45 – 430 mm | Fest, nicht belüftet |
73.85 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10385012
|
Thermo Scientific™
4112-2000 |
2000 ml | 45 – 430 mm | Fest, nicht belüftet |
81.25 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10228732
|
Thermo Scientific™
4112-2800 |
2800 ml | 70 mm | Fest, nicht belüftet |
162.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit flachem Boden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
Merkmale:- Steril und für den einmaligen Gebrauch: Geringeres Kontaminationsrisiko
- BPA-frei
- Fällt beim Autoklavieren in sich zusammen: Weniger Sondermüll
- Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
- Zulassungsunterlagen auf Anfrage erhältlich
Specifications
PETG | |
Erlenmeyer | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Flach |
1 | |
Keine | |
Ja | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.