Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säulen
Mit dieser gering blutenden und äußerst inerten GC-Säule optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe.
Marke: Thermo Scientific™ 26072-1540
1098.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säule. Die Säule zeichnet sich durch hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit aus und ist die ideale Lösung für die Trennung umweltwirksamer Stoffe wie polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK). Die Säule ist äußerst inert und gewährleistet so eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Engineered for Superior Performance
- Midpolarity phase similar to 50% phenyl methylpolysiloxane
- High thermal stability — maximum temperatures up to 340° to 360°C
Applications
- PAHs
- Pesticides and herbicides
- Phthalate esters
- Triglycerides
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- A low-bleed, stable column produces consistent results
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility
Recommended For:
- Herbicides
- PAHs
- Pesticides
- Phthalate esters
Alternative Uses
- Triglycerides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Plant sterols
- Pyrethroids
Similar To:
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Spezifikation
340/360 °C | |
0.25 mm | |
TraceGOLD™ TG-17 SILMS | |
Triglycerides Analysis, GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides | |
60 m |
0.25 mm | |
TraceGOLD | |
G3 | |
0,25 μm | |
Mittelpolar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.