Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 431147
501.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10114101
  • 580.00 CHF / 25 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien
  • Graduiert, weiter Hals
  • Einzeln verpackt
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNase-/DNase-frei
  • Standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit einer hydrophoben Membran mit 0.2 μm Porengröße
  • Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33,8 oz.
Polypropylene, Polypropylen
4,3 cm
Polycarbonat
50 mL
25/Karton
Ja
Steril
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
1 l
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit, Breit
Schraubverschluss, Belüftet
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer02425001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/06/2025 Catalog Number431147
Chargennummer34024005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number431147
Chargennummer28124004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog Number431147
Chargennummer22324003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number431147
Chargennummer34024005 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/04/2025 Catalog Number431147
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Belüfteter Verschluss; 1000 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.