Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 4250-0160
32.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10505981
  • 33.15 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
  • Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
158 mm
12 mm
Autoklavierbar
151 mm
976 ml
Polypropylen
Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 158 mm; Stiellänge: 151 mm
2 Stück/Packung; 12 Stück/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422809 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/02/2025 Catalog Number4250-0160
Chargennummer1332606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4250-0160
Chargennummer1412111 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/09/2024 Catalog Number4250-0160
Chargennummer1401205 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2024 Catalog Number4250-0160
Chargennummer1399128 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number4250-0160
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen > Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben:158 mm; Stiellänge:151mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.