Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 4250-0035
30.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10010741
  • 31.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
  • Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
6 mm
Autoklavierbar
52 mm
10 ml
Polypropylen
Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 34 mm; Stiellänge: 52 mm
12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423841 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number4250-0035
Chargennummer1333788 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4250-0035
Chargennummer1418056 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2024 Catalog Number4250-0035
Chargennummer1416511 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog Number4250-0035
Chargennummer1408873 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2024 Catalog Number4250-0035
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen > Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben:34mm; Stiellänge:52mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.