Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
Marke: Thermo Scientific™ 4250-0100
29.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
- Autoklavierbar
Spezifikation
104 mm | |
9 mm | |
Autoklavierbar | |
99 mm |
254 ml | |
Polypropylen | |
Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 104 mm; Stiellänge: 99 mm | |
4 Stück/Packung; 24 Stück/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1429786 | Konformitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 4250-0100 |
1420060 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 4250-0100 |
1336914 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 4250-0100 |
1393811 | Konformitätsbescheinigung | 28/09/2023 | 4250-0100 |
1388522 | Konformitätsbescheinigung | 22/09/2023 | 4250-0100 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.