Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen
Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen.
Marke: Thermo Scientific™ 3663-1000
28.45 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylindern mit PMP-Graduierungen erfüllen Sie die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM Klasse B, E1272 und CFR21, Teil 177.1520. Alle Größen haben einen großen Ausguss und eingearbeitete Graduierungen, die nicht abnutzen, sowie einen großen blauen Standfuß, der Kippen verhindert. Diese Zylinder aus Polymethylpenten können chemisch sterilisiert werden und eignen sich für Lebensmittel und Getränke.
Eigenschaften:- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert—eindeutige Füllhöhe
- Breiter blauer, achteckiger Standfuß aus Polypropylen verhindert Kippen
- Permanente siebbedruckte Graduierungen gewährleisten ein einfaches Ablesen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
- Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Durchsichtig
Bestellinformationen:
- Einzeln verpackt
- Bei den Größen 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 ml verlaufen die Graduierungen von der Vorder- bis zur Rückseite
- Die Größen 2000 und 4000 ml verfügen über Standard-Graduierungen
Spezifikation
1000 ml | |
±6 mL | |
Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706 | |
Beinhalten/Ausgießen | |
30 ml bis 1.000 ml in Schritten von 10 ml | |
10 ml | |
± 6.00 ml | |
Rund | |
2,44 in. | |
Hexagonal | |
449,6 mm |
PMP (Polymethylpenten) | |
Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 1000 ml | |
1 | |
3,15 in. | |
80 mm | |
Autoklavierbar | |
145 °C | |
62 mm | |
293 °F | |
17,7 in. | |
Messzylinder |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1311622 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1304669 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1307745 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1414169 | Konformitätsbescheinigung | 29/10/2024 | 3663-1000 |
1408869 | Konformitätsbescheinigung | 07/09/2024 | 3663-1000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.