Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
Marke:  Azlon CT1000P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10524355
  • 41.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
  • Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
  • Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
  • Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Entspricht ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
±10 ml
B
10 ml
Hexagonal
Zylinder ohne Graduierung
PMP (Polymethylpenten)
ISO 6706
1/Packung
Autoklavierbar
440 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung > Fassungsvermögen:1000 ml; Graduierungen:10 ml