Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Graduierte Messzylinder mit hoher Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Marke: Kartell™ 0257600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Hält Temperaturen bis 170°°C stand
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Klasse B | |
Autoklavierbar | |
170 °C | |
Zylindrisch | |
Blue | |
Graduierter Messzylinder |
100 ml | |
± 10 ml | |
10 ml | |
Lebensmittel | |
438 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur