Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Marke:  Fisherbrand™ 300450-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11977874
  • 77.40 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Transparente Zylinder mit großen permanenten Graduierungen
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Beständig gegen Chemikalien, Hitze und Stöße
  • Eindeutige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Beinhalten/Ausgießen
Autoklavierbar
Rund
PMP (Polymethylpenten)
10 ml
10 ml
Messzylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung > Fassungsvermögen: 1000 ml; Unterteilungen: 10 ml